(S)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: tert-Butyl (S)-3-(aminomethyl)piperidine-1-carboxylate, (S)-1-BOC-3-(Aminomethyl)piperidine
437470010 437470050
ACRO437470010EA 2525 NOK
ACRO437470010 ACRO437470050
(S)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine 97%
(S)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine
Formel: C₁₁H₂₂N₂O₂
MW: 214,31 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03839877
CAS-nummer: 140645-24-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation -10° to -20° (20°C, 589 nm) (c=1, methanol)