(S)-(+)-3-Amino-1-boc-piperidine 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: (S)-1-Boc-3-aminopiperidine, (S)-tert-Butyl 3-aminopiperidine-1-carboxylate, (S)-(+)-3-Amino-1-BOC-piperidine
437490010 437490050
ACRO437490010EA 2350 NOK
ACRO437490010 ACRO437490050
(S)-(+)-3-Amino-1-boc-piperidine 95%
(S)-(+)-3-Amino-1-boc-piperidine
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200,28 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03094718
CAS-nummer: 625471-18-3
FN: 2735
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to yellow Gum or semi-solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
Specific optical rotation +26.5° to +30.5° (20°C, 589 nm) (c=1 in DMF)