(±)-3-(Boc-amino)piperidine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: tert-Butyl piperidin-3-ylcarbamate, 3-Aminopiperidine, 3-BOC protected
437510010 437510050
ACRO437510010EA 710 NOK
ACRO437510010 ACRO437510050
(±)-3-(Boc-amino)piperidine 97%
(±)-3-(Boc-amino)piperidine
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200,28 g/mol
Smeltepunkt: 104,6…112.6 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03839941
CAS-nummer: 172603-05-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %