Boc-b-Alanine 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: N-Boc-beta-alanine, Boc-β-Ala-OH, BOC-beta-alanine
437650050 437650250 437651000
ACRO437650050EA 325 NOK
ACRO437650050 ACRO437650250 ACRO437651000
Boc-b-Alanine 99%
Boc-b-Alanine
Formel: C₈H₁₅NO₄
MW: 189,2 g/mol
Smeltepunkt: 77,5…78.5 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00037291
CAS-nummer: 3303-84-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
Elemental Analysis 7.29 to 7.51 % N