3-Methoxyanthranilic acid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Amino-m-anisic acid, 3-Methoxyanthranilic acid, o-Anisidine-6-carboxylic acid, 2-Amino-3-methoxybenzoic acid
437720010 437720050 437720250
ACRO437720010EA 510 NOK
ACRO437720010 ACRO437720050 ACRO437720250
3-Methoxyanthranilic acid 98%
3-Methoxyanthranilic acid
Formel: C₈H₉NO₃
MW: 167,16 g/mol
Smeltepunkt: 168…170,7 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00075178
CAS-nummer: 3177-80-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %