1-Benzyloxy-3-bromobenzene 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 3-Benzyloxybromobenzene, 1-(Benzyloxy)-3-bromobenzene
437790100 437790500
ACRO437790100EA 835 NOK
ACRO437790100 ACRO437790500
1-Benzyloxy-3-bromobenzene 96%
1-Benzyloxy-3-bromobenzene
Formel: C₁₃H₁₁BrO
MW: 263,13 g/mol
Smeltepunkt: 60…62 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00155065
CAS-nummer: 53087-13-1
FN: 3077
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 64 °C
GC ≥95.0 %