(3S)-(+)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: (S)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine, (S)-(+)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
437880010 437880050
ACRO437880010EA 1375 NOK
ACRO437880010 ACRO437880050
(3S)-(+)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine 99%
(3S)-(+)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
Formel: C₁₁H₁₆N₂
MW: 176,26 g/mol
Kokepunkt: 108…115 °C (5 mmHg)
Tetthet: 1,02 g/cm³
Flash punkt: 140 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00082766
CAS-nummer: 114715-38-7
FN: 2735
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +1° to +3° (20°C, 589 nm) (neat)