(3S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: (S)-tert-Butyl pyrrolidin-3-ylcarbamate, (3S)-(-)-3-(Boc-amino)pyrrolidine
437900010 437900050
ACRO437900010EA 1025 NOK
ACRO437900010 ACRO437900050
(3S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine 99%
(3S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine
Formel: C₉H₁₈N₂O₂
MW: 186,26 g/mol
Smeltepunkt: 77,8…80.7 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00143194
CAS-nummer: 122536-76-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 82 °C
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -17° to -23° (20 °C, 589 nm) (c=1, ethanol)