2-Amino-3-bromo-5-chloropyridine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Bromo-5-chloro-2-pyridinamine, 3-Bromo-5-chloro-2-pyridylamine, 3-Bromo-5-chloropyridin-2-amine
437910010 437910050
ACRO437910010EA 725 NOK
ACRO437910010 ACRO437910050
2-Amino-3-bromo-5-chloropyridine 97%
2-Amino-3-bromo-5-chloropyridine
Formel: C₅H₄BrClN₂
MW: 207,46 g/mol
Smeltepunkt: 82…85 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00955627
CAS-nummer: 26163-03-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83 to 87 °C
GC ≥96.0 %