2-Methyl-1,3-benzoxazol-5-amine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Amino-2-methyl-1,3-benzoxazole, 2-Methylbenzo[d]oxazol-5-amine
437920010 437920050
ACRO437920010EA 1675 NOK
ACRO437920010 ACRO437920050
2-Methyl-1,3-benzoxazol-5-amine 97%
2-Methyl-1,3-benzoxazol-5-amine
Formel: C₈H₈N₂O
MW: 148,161 g/mol
Smeltepunkt: 72…74,6 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00628970
CAS-nummer: 72745-76-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 76 °C
HPLC ≥96.0 %