tert-Butyl-1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane-6-carboxylate 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: tert-Butyl 1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane-6-carboxylate, 1-Oxa-6-azaspiro[2.5]octane, N-BOC protected
437980010 437980050
ACRO437980010EA 2050 NOK
ACRO437980010 ACRO437980050
tert-Butyl-1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane-6-carboxylate 97%
tert-Butyl-1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane-6-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₉NO₃
MW: 213,28 g/mol
Smeltepunkt: 58…59 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD07779385
CAS-nummer: 147804-30-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 60 °C
GC ≥96.0 %