5-Amino-2,3-dihydrobenzo[b]furan 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2,3-Dihydrobenzofuran-5-amine, 5-Amino-2,3-dihydrobenzofuran, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-amine, 5-Benzofuranamine,2,3-dihydro-
438030010 438030050
ACRO438030010EA 2050 NOK
ACRO438030010 ACRO438030050
5-Amino-2,3-dihydrobenzo[b]furan 97%
5-Amino-2,3-dihydrobenzo[b]furan
Formel: C₈H₉NO
MW: 135,166 g/mol
Smeltepunkt: 81,6…83.4 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03617969
CAS-nummer: 42933-43-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 80 to 84 °C
GC ≥96.0 %