4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
438040010 438040050
ACRO438040010EA 1675 NOK
ACRO438040010 ACRO438040050
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formel: C₄H₂BrF₃N₂
MW: 214,97 g/mol
Smeltepunkt: 112…114 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD04969230
CAS-nummer: 19968-17-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 115 °C
HPLC ≥96.0 %