1-Boc-piperidine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: tert-Butyl Piperidine-1-carboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine, Piperidine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester, tert-butyl piperidine-1-carboxylate, 1-Boc-piperidine
438080050 438080250
ACRO438080050EA 640 NOK
ACRO438080050 ACRO438080250
1-Boc-piperidine 97%
1-Boc-piperidine
Formel: C₁₀H₁₉NO₂
MW: 185,27 g/mol
Kokepunkt: 58 °C (,3mbar)
Flash punkt: 86 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02093935
CAS-nummer: 75844-69-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %