Methyl picolinate 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Methyl pyridine-2-carboxylate
438140050 438140250 438141000
ACRO438140050EA 570 NOK
ACRO438140050 ACRO438140250 ACRO438141000
Methyl picolinate 98%
Methyl picolinate
Formel: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Kokepunkt: 95 °C (1hPa)
Smeltepunkt: 14…16 °C
Tetthet: 1,137 g/cm³
Flash punkt: 103 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00038038
CAS-nummer: 2459-07-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %