3-(Dimethylamino)benzyl alcohol 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: (3-(Dimethylamino)phenyl)methanol, m-(Dimethylamino)benzyl alcohol, Benzenemethanol,3-(dimethylamino)-, Benzyl alcohol, m-(dimethylamino)-
438160010 438160050
ACRO438160010EA 800 NOK
ACRO438160010 ACRO438160050
3-(Dimethylamino)benzyl alcohol 97%
3-(Dimethylamino)benzyl alcohol
Formel: C₉H₁₃NO
MW: 151,209 g/mol
Kokepunkt: 109…110 °C (,1Torr)
Flash punkt: 110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00017342
CAS-nummer: 23501-93-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %