Methyl-4-bromo-3-methylbenzoate 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Methyl 4-bromo-3-methylbenzoate
438190050 438190250
ACRO438190050EA 850 NOK
ACRO438190050 ACRO438190250
Methyl-4-bromo-3-methylbenzoate 95%
Methyl-4-bromo-3-methylbenzoate
Formel: C₉H₉BrO₂
MW: 229,07 g/mol
Smeltepunkt: 41…42,5 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00673014
CAS-nummer: 148547-19-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 44 °C
GC ≥94.0 %