2-Methyl-2-phenylpropanenitrile 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
438250010 438250050
ACRO438250010EA 1100 NOK
ACRO438250010 ACRO438250050
2-Methyl-2-phenylpropanenitrile 97%
2-Methyl-2-phenylpropanenitrile
Formel: C₁₀H₁₁N
Kokepunkt: 54…56 °C (1 mmHg)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00099614
CAS-nummer: 1195-98-8
FN: 3276
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %