2-Methylpropane-1-sulphonyl chloride 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Isobutanesulphonyl chloride, 1-Propanesulphonylchloride, 2-methyl-
438410010 438410050
ACRO438410010EA 980 NOK
ACRO438410010 ACRO438410050
2-Methylpropane-1-sulphonyl chloride 97%
2-Methylpropane-1-sulphonyl chloride
Formel: C₄H₉ClO₂S
MW: 156,624 g/mol
Kokepunkt: 77…78 °C (11Torr)
Flash punkt: 88 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD07369800
CAS-nummer: 35432-36-1
FN: 3265
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %