4,4,5,5,5-Pentafluorpentan-1-ol 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4,4,5,5,5-Pentafluoropentanol
438430050 438430250
ACRO438430050EA 1275 NOK
ACRO438430050 ACRO438430250
4,4,5,5,5-Pentafluorpentan-1-ol 95%
4,4,5,5,5-Pentafluorpentan-1-ol
Formel: C₅H₇F₅O
MW: 178,1 g/mol
Kokepunkt: 134…135 °C
Flash punkt: 63 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00153224
CAS-nummer: 148043-73-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %