3-metyl-3-penten-2-on 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Methylpent-3-en-2-one
438440100 438440500
ACRO438440100EA 960 NOK
ACRO438440100 ACRO438440500
3-metyl-3-penten-2-on 98%
3-metyl-3-penten-2-on
Formel: C₆H₁₀O
MW: 98,14 g/mol
Kokepunkt: 136…139 °C
Smeltepunkt: –70 °C
Tetthet: 0,875 g/cm³
Flash punkt: 34 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00151839
CAS-nummer: 565-62-8
FN: 1992
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %