7-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
438490010 438490050
ACRO438490010EA 2425 NOK
ACRO438490010 ACRO438490050
7-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine 95%
7-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Formel: C₆H₄ClN₃
MW: 153,5700 g/mol
Smeltepunkt: 98…102 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD04035684
CAS-nummer: 58347-49-2
FN: 3261
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow Solid (May have a pink hue)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 103 °C
GC ≥94.0 %