N-Boc-pyrrole 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1H-pyrrole-1-carboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, N-(tert-butyloxycarbonyl)pyrrole, tert-Butyl 1-pyrrolecarboxylate
438510250 438511000
ACRO438510250EA 1175 NOK
ACRO438510250 ACRO438511000
N-Boc-pyrrole 98%
N-Boc-pyrrole
Formel: C₉H₁₃NO₂
MW: 167,208 g/mol
Kokepunkt: 97 °C (2,3Torr)
Tetthet: 1 g/cm³
Flash punkt: 75 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00209559
CAS-nummer: 5176-27-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %