3-Ethynylthiophene 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
438580010 438580050
ACRO438580010EA 1075 NOK
ACRO438580010 ACRO438580050
3-Ethynylthiophene 96%
3-Ethynylthiophene
Formel: C₆H₄S
Kokepunkt: 152…154 °C (760 mmHg)
Tetthet: 1,098 g/cm³
Flash punkt: 46 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04039973
CAS-nummer: 67237-53-0
FN: 1993
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to yellow to orange Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95.0 %