(3-Bromopropoxy)-tert-butyldimethylsilane 97% stabilised
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: (3-Bromopropoxy)(tert-butyl)dimethylsilane
Stabilisering: Stabilised with sodium carbonate (Na₂CO₃)
438690050 438690250
ACRO438690050EA 1600 NOK
ACRO438690050 ACRO438690250
(3-Bromopropoxy)-tert-butyldimethylsilane 97% stabilised
(3-Bromopropoxy)-tert-butyldimethylsilane
Formel: C₉H₂₁BrOSi
MW: 253,26 g/mol
Kokepunkt: 182 °C (760 mmHg)
Tetthet: 1,093 g/cm³
Flash punkt: 85 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00216589
CAS-nummer: 89031-84-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %