EDC (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide) 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
438840100 438840500 438842500
ACRO438840100EA 2250 NOK
ACRO438840100 ACRO438840500 ACRO438842500
EDC (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide) 97%
EDC (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide)
Formel: C₈H₁₇N₃
MW: 155,24 g/mol
Kokepunkt: 66…68 °C (1 mmHg)
Smeltepunkt: 114 - 115 °C
Tetthet: 0,885 g/cm³
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00044916
CAS-nummer: 1892-57-5
FN: 2735
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4600 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %