2-Amino-2-thiazoline 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4,5-Dihydrothiazol-2-amine
438851000 438850050
ACRO438851000EA 940 NOK
ACRO438851000 ACRO438850050
2-Amino-2-thiazoline 97%
2-Amino-2-thiazoline
Formel: C₃H₆N₂S
MW: 102,16 g/mol
Kokepunkt: 221,8 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 77…81 °C
Flash punkt: 87,9 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005313
CAS-nummer: 1779-81-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 83 °C
HPLC ≥96.0 %