(2-Chloropyridin-4-yl)methylamine 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: (2-Chloropyridin-4-yl)methanamine, 4-Aminomethyl-2-chloropyridine
438890010 438890050
ACRO438890010EA 2800 NOK
ACRO438890010 ACRO438890050
(2-Chloropyridin-4-yl)methylamine 95%
(2-Chloropyridin-4-yl)methylamine
Formel: C₆H₇ClN₂
MW: 142,59 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06212875
CAS-nummer: 144900-57-2
FN: 2735
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %