5-Iodo-2-methoxypyridine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
438930010 438930050
ACRO438930010EA 1825 NOK
ACRO438930010 ACRO438930050
5-Iodo-2-methoxypyridine 97%
5-Iodo-2-methoxypyridine
Formel: C₆H₆INO
MW: 235,03 g/mol
Kokepunkt: 106…108 °C (30Torr)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD07781180
CAS-nummer: 13472-61-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %