2,3-Diphenylmaleic anhydride 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3,4-Diphenylfuran-2,5-dione
439010010 439010050 439010250
ACRO439010010EA 755 NOK
ACRO439010010 ACRO439010050 ACRO439010250
2,3-Diphenylmaleic anhydride 98%
2,3-Diphenylmaleic anhydride
Formel: C₁₆H₁₀O₃
MW: 250,26 g/mol
Smeltepunkt: 157,1…159.4 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005521
CAS-nummer: 4808-48-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 156 to 162 °C
GC ≥97.5 %