Bis(3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneacetone)palladium(0) 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
439150010 439150050
ACRO439150010EA 910 NOK
ACRO439150010 ACRO439150050
Bis(3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneacetone)palladium(0) 96%
Bis(3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneacetone)palladium(0)
Formel: C₄₂H₄₄O₁₀Pd
MW: 815,224 g/mol
Smeltepunkt: 170…178 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07369799
CAS-nummer: 811862-77-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
NMR ≥95.0 %