2-Chloro-1,3-dimethylimidazolinium chloride 90%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: DMC
439520050 439520250 439521000
ACRO439520050EA 855 NOK
ACRO439520050 ACRO439520250 ACRO439521000
2-Chloro-1,3-dimethylimidazolinium chloride 90%
2-Chloro-1,3-dimethylimidazolinium chloride
Formel: C₅H₁₀Cl₂N₂
MW: 169,05 g/mol
Smeltepunkt: 112…121 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09039290
CAS-nummer: 37091-73-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white to brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥88.0 %
Elemental Analysis 14.58 to 18.56 % (N)