(1R,2R,3R,5S)-(-)-Isopinocampheylamine 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: (1R,2R,3R,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptan-3-amine, (-)-Isopinocampheylamine, (1R,2R,3R,5S)-3-Pinanamine
439540010 439540050
ACRO439540010EA 1350 NOK
ACRO439540010 ACRO439540050
(1R,2R,3R,5S)-(-)-Isopinocampheylamine 95%
(1R,2R,3R,5S)-(-)-Isopinocampheylamine
Formel: C₁₀H₁₉N
MW: 153,27 g/mol
Kokepunkt: 90 °C (18 mmHg)
Flash punkt: 72 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00192238
CAS-nummer: 69460-11-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
Specific optical rotation -38.0° to -44.0° (20°C, 589 nm) (Neat)