6-Quinolineboronic acid pinacol ester 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Quinoline-6-boronic acid Pinacol ester, 6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)quinoline, Quinoline-6-boronic acid, pinacol ester, 2-(Quinolin-6-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
439640010 439640050
ACRO439640010EA 1075 NOK
ACRO439640010 ACRO439640050
6-Quinolineboronic acid pinacol ester 97%
6-Quinolineboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₅H₁₈BNO₂
MW: 255,1199 g/mol
Smeltepunkt: 65…67 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06411327
CAS-nummer: 406463-06-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light orange Powder or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 70 °C
GC ≥96.0 %