N'-Hydroxy-2,2-dimethylpropanimidamide 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonymer: N-Hydroxypivalimidamide, (1Z)-N'-hydroxy-2,2-dimethylpropanimidamide, Propanimidamide, N'-hydroxy-2,2-dimethyl-
439660010 439660050
ACRO439660010EA 1225 NOK
ACRO439660010 ACRO439660050
N'-Hydroxy-2,2-dimethylpropanimidamide 95%
N'-Hydroxy-2,2-dimethylpropanimidamide
Formel: C₅H₁₂N₂O
MW: 116.16 g/mol
Smeltepunkt: 108.6…113.7 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03426250
CAS-nummer: 42956-75-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %