1,3-Benzothiazole-6-carboxylic acid 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Benzo[d]thiazole-6-carboxylic acid, Benzothiazole-6-carboxylic acid
439700050 439700250
ACRO439700050EA 1250 NOK
ACRO439700050 ACRO439700250
1,3-Benzothiazole-6-carboxylic acid 96%
1,3-Benzothiazole-6-carboxylic acid
Formel: C₈H₅NO₂S
MW: 179,2 g/mol
Smeltepunkt: 241…243 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00111651
CAS-nummer: 3622-35-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥240.0 °C (Dec)
HPLC ≥95.0 %