Benzyl N-(2-aminoethyl)carbamate hydrochloride 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
439810010 439810050
ACRO439810010EA 745 NOK
ACRO439810010 ACRO439810050
Benzyl N-(2-aminoethyl)carbamate hydrochloride 95%
Benzyl N-(2-aminoethyl)carbamate hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₄N₂O₂
Smeltepunkt: 170…173 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00270150
CAS-nummer: 18807-71-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %