5,5-Dibromopyrimidine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 5,5-Dibromobarbituric acid
439840010 439840050
ACRO439840010EA 675 NOK
ACRO439840010 ACRO439840050
5,5-Dibromopyrimidine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione 97%
5,5-Dibromopyrimidine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
Formel: C₄H₂Br₂N₂O₃
MW: 285,89 g/mol
Smeltepunkt: 240…242 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010595
CAS-nummer: 511-67-1
FN: 3261
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %