Imidazo[1,2-a]pyridine 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
439940050 439940250
ACRO439940050EA 1050 NOK
ACRO439940050 ACRO439940250
Imidazo[1,2-a]pyridine 99%
Imidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₇H₆N₂
MW: 118,1359 g/mol
Kokepunkt: 97…98 °C (760 mmHg)
Flash punkt: 113 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005553
CAS-nummer: 274-76-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %