trans-4-Bromo-β-nitrostyrene 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: (E)-1-Bromo-4-(2-nitrovinyl)benzene
440160010 440160050
ACRO440160010EA 525 NOK
ACRO440160010 ACRO440160050
trans-4-Bromo-β-nitrostyrene 99%
trans-4-Bromo-β-nitrostyrene
Formel: C₈H₆BrNO₂
MW: 228,0427 g/mol
Smeltepunkt: 148…152 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00191856
CAS-nummer: 5153-71-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to yellow-green Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 147 to 153 °C
GC ≥98.5 %