6,7-Dimethoxy-1-tetralone 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 6,7-Dimethoxy-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
440200010 440200050
ACRO440200010EA 695 NOK
ACRO440200010 ACRO440200050
6,7-Dimethoxy-1-tetralone 97%
6,7-Dimethoxy-1-tetralone
Formel: C₁₂H₁₄O₃
MW: 206,24 g/mol
Smeltepunkt: 95…98 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00134100
CAS-nummer: 13575-75-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 100 °C
HPLC ≥96.0 %