Potassium sulphite 90%, ren
Leverandør: Thermo Scientific
440210010 440210025 440212500
ACRO440210010EA 1775 NOK
ACRO440210010 ACRO440210025 ACRO440212500
Potassium sulphite 90%, ren
Potassium sulphite
Formel: K₂SO₃
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011387
CAS-nummer: 10117-38-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodimetric ≥88 %