Propidium iodide 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3,8-Diamino-5-[3-(diethylmethylammonio)propyl]-6-phenylphenanthridinium diiodide, PI, 3,8-Diamino-5-(3-(diethyl(methyl)ammonio)propyl)-6-phenylphenanthridin-5-ium iodide, 3,8-Diamino-5-(3-diethylaminopropyl)-6-phenylphenanthridinium iodide methiodide
440300010 440300250 440301000
ACRO440300010EA 15550 NOK
ACRO440300010 ACRO440300250 ACRO440301000
Propidium iodide 95%
Propidium iodide
Formel: C₂₇H₃₄I₂N₄
MW: 668,4 g/mol
Smeltepunkt: 220…225 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00011921
CAS-nummer: 25535-16-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Red Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 200 to 225 °C
Titration Argentometric ≥94 %
Water ≤5 %