1-Methyl-4-piperidinemethanol 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
440480010 440480050
ACRO440480010EA 590 NOK
ACRO440480010 ACRO440480050
1-Methyl-4-piperidinemethanol 97%
1-Methyl-4-piperidinemethanol
Formel: C₇H₁₅NO
Smeltepunkt: 29…31 °C
Tetthet: 0,98 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03411903
CAS-nummer: 20691-89-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with HCl ≥96.0 to ≤104.0 %