3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium chloride 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazol-3-ium chloride
440520050 440520250 440521000
ACRO440520050EA 370 NOK
ACRO440520050 ACRO440520250 ACRO440521000
3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium chloride 98%
3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium chloride
Formel: C₁₃H₁₆ClNOS
MW: 269,79 g/mol
Smeltepunkt: 142…146 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011959
CAS-nummer: 4568-71-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141 to 147 °C
Elemental Analysis 5.06 to 5.32 % N