Nα-Fmoc-N-δ-trityl-L-glutamine 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Fmoc-Gln(Trt)-OH
440640050 440640250
ACRO440640050EA 365 NOK
ACRO440640050 ACRO440640250
Nα-Fmoc-N-δ-trityl-L-glutamine 95%
N-alpha-Fmoc-N-delta-trityl-L-glutamine
Formel: C₃₉H₃₄N₂O₅
MW: 610,71 g/mol
Smeltepunkt: 131…144 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00077056
CAS-nummer: 132327-80-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -12.5° to -15.5° (20°C, 589 nm) (c=1 in DMF)