5,7-Dichloro-1,6-naphthyridine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
440670010 440670050
ACRO440670010EA 6525 NOK
ACRO440670010 ACRO440670050
5,7-Dichloro-1,6-naphthyridine 97%
5,7-Dichloro-1,6-naphthyridine
Formel: C₈H₄Cl₂N₂
MW: 199,0368 g/mol
Smeltepunkt: 138…140 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD11518965
CAS-nummer: 337958-60-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow to light orange Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %