4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl bromide 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 1-(Bromomethyl)-2-nitro-4,5-dimethoxybenzene, 1-(Bromomethyl)-4,5-dimethoxy-2-nitrobenzene, 6-Nitroveratryl bromide
440770010 440770050
ACRO440770010EA 1475 NOK
ACRO440770010 ACRO440770050
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl bromide 97%
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl bromide
Formel: C₉H₁₀BrNO₄
MW: 276,086 g/mol
Smeltepunkt: 130…132 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00192064
CAS-nummer: 53413-67-5
FN: 3261
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to brown Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %