N-Methylpyrrole-3-boronic acid pinacol ester 90%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1-METHYL-1H-PYRROL-3-YLBORONIC ACID PINACOL ESTER, 1H-Pyrrole,1-methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-, 1-methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrrole
441000010 441000050
ACRO441000010EA 2650 NOK
ACRO441000010 ACRO441000050
N-Methylpyrrole-3-boronic acid pinacol ester 90%
N-Methylpyrrole-3-boronic acid pinacol ester
Formel: C₁₁H₁₈BNO₂
MW: 207,08 g/mol
Smeltepunkt: 44…51 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD13182200
CAS-nummer: 953040-54-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88.0 %