Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) 99.9% (trace metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Pd(PPh3)4
441400010 441400050
ACRO441400010EA 1100 NOK
ACRO441400010 ACRO441400050
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) 99.9% (trace metals basis)
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
Formel: C₇₂H₆₀P₄Pd
MW: 1155,58 g/mol
Smeltepunkt: 103…107 °C (dec.)
Tetthet: 1 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00010012
CAS-nummer: 14221-01-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to yellow-green Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Total trace metal impurities ≤0.1 %
Palladium (Pd) 8.8 to 9.6 %